Learn More
tert.-Butylcyclohexan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421137
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11421137 25 g 25 Gramm
11431137 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11421137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24126.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3178-22-1 | C10H20 | 140.27 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3178-22-1
Summenformel C10H20
Molekulargewicht (g/mol) 140.27
MDL-Nummer MFCD00001471
InChI-Schlüssel XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylcyclohexane, cyclohexane, tert-butyl, 1-tert-butylcyclohexane, cyclohexane, 1,1-dimethylethyl, unii-0rgt19ucq6, 1,1-dimethylethyl cyclohexane, 0rgt19ucq6, t-butyl cyclohexane, 4-t-butylcyclohexane, tert-butyl-cyclohexane
PubChem CID 18508
IUPAC-Name Tert-butylcyclohexan
SMILES CC(C)(C)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylcyclohexane
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 171°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.27
Reinheit (%) ≥99%