Learn More
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silan, TRC
Artikelnummer. 30345179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345179 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69216525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane
CAS 2518202-64-5
Summenformel C15 H32 O Si
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3
SMILES CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 256.5
Formelmasse 256.222