Learn More
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silan, TRC
Artikelnummer. 30343108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343108 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6921655MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane
CAS 2518202-64-5
Summenformel C15 H32 O Si
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3
SMILES CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 256.5
Formelmasse 256.222