Learn More
tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silan, TRC
Artikelnummer. 30334402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334402 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB692165100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane
CAS 2518202-64-5
Summenformel C15 H32 O Si
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3
SMILES CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-dimethyl-(4-methyloct-1-en-4-yloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 256.5
Formelmasse 256.222