Learn More
(Tert-Butyldimethylsiloxy)Acetaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10255024 1 g Glasflasche -
10091274 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255024 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397510010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102191-92-4 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102191-92-4
Summenformel C8H18O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 174.32
MDL-Nummer MFCD01321229
InChI-Schlüssel MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
PubChem CID 4187788
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grau nach Weiß
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.915
IUPAC-Name 2-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]acetaldehyde
Formelmasse 174.31
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.