Learn More
tert-Butyldimethylsilylchlorid, 50 Gew.%, Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10067949 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10067949 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10067949 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    100.00 € / 100 Milliliter
    Sparen 8.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylsilyl chloride
CAS 18162-48-6, 108-88-3
Farbe Farblos
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 126.0°C
Flammpunkt 4°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H15ClSi
Menge 100 mL
Merck Index 15,1567
Relative Dichte 0.866
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
InChI-Schlüssel BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC-Name Tert-Butylchlordimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Formelmasse 150.72
Reinheit (%) 48 to 52%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyldimethylsilyl chloride, 50 wt.% solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.