Learn More
tert-Butyldimethylsilyl-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081964
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11444813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12174.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is involved in the introduction of a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane used in Cope rearrangement. It is associated with a thiolane and promotes the chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction. Further, it is used as a highly reactive silylating agent. In addition to this, it is used to prepare enol silyl ethers by reacting with ketones and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyldimethylsilyl-Trifluormethansulfonat ist an der Einführung einer massiven Tert-Butyl-Dimethylsilylgruppe an ein bei der Cope-Umlagerung verwendetes Cis-bis(Alkenyl)oxiran beteiligt. Mit einem Thiolan assoziiert und fördert die Morita-Baylis-Hillman-Reaktion von Chalcogeniden. Darüber hinaus Verwendung als hochreaktives Silylierungsmittel. Zudem Verwendung zur Gewinnung von Enol-Silyl-Ether durch Reaktion mit Ketonen und Lactonen.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69739-34-0
Summenformel C7H15F3O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 264.33
MDL-Nummer MFCD00000405
InChI-Schlüssel WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
IUPAC-Name tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.151
Siedepunkt 65°C to 67°C (12 mmHg)
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.386
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 2370068
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with chloroform.
Formelmasse 264.34
Reinheit (%) 98%