Learn More
Tert-Butyldimethylsilyl-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11376175 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10012760 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376175 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209860250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69739-34-0
Summenformel C7H15F3O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 264.33
MDL-Nummer MFCD00000405
InChI-Schlüssel WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
IUPAC-Name tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Brechungsindex 1.3850 to 1.388
Menge 25 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 264.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.