Learn More
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30335475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335475 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB942745500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Summenformel C8H18O2Si
Menge 500 mg
Synonym Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMILES O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 174.31
Formelmasse 174.11