Learn More
Tert-Butylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426726
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11426726 500 g 500 Gramm
11406726 25 g 25 Gramm
11416726 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11426726 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23876.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7400-27-3 | C4H13ClN2 | 124.61 g/mol
It is used in organic synthesis for aromatic nucleophilic N-N exchange reaction. tert-Butylhydrazine Hydrochloride is also used in the preparation of insect growth regulator. tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of diphosphinohydrazines, 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole and 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der organischen Synthese für aromatische nucleophile N-N-Austauschreaktionen verwendet. Tert-Butylhydrazin-Hydrochlorid wird auch bei der Herstellung von Insektenwachstums-Regulatoren verwendet. Tert-Butylhydrazinhydrochlorid wurde bei der Synthese von Diphosphinohydrazinen, 5-Amino-1-Tert-Butyl-3-(p-Chlorphenyl)-4-Cyanopyrazand und 1,3,4,5-Tetrazol-Pyrazol-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser (nahezu Transparenz). Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7400-27-3
Summenformel C4H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 124.61
MDL-Nummer MFCD00012947
InChI-Schlüssel DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, monohydrochloride, tert-butylhydrazinium chloride, tert-butylhydrazine monohydrochloride, t-butylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, 1,1-dimethylethyl hydrazine monohydrochloride, 2-tert-butylhydrazinium chloride, t-butylhydrazine.hcl, t-bunhnh2.hcl
PubChem CID 81889
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)(C)NN
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼192°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 3651224
IUPAC-Name Wasserstoff-tert-butylhydrazinchlorid
Formelmasse 124.61
Reinheit (%) 98%