Learn More
tert-Butylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30336396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336396 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336396 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6936305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Summenformel C4H13ClN2
Menge 5 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NN
IUPAC-Name tert-Butylhydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 124.61
Formelmasse 124.0767