Learn More
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468047 500 mL 500 Milliliter
15458047 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51164.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 677-22-5 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
tert-Butylmagnesium chloride is a Grignard reagent used in organic synthesis. It is also involved in copper-catalyzed cross-coupling reaction with primary-alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylmagnesiumchlorid ist ein Grignard-Reagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Ist auch an kupferkatalysierten Kreuzkupplungsreaktionen mit Primäranalkylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 677-22-5
Summenformel C4H9ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 116.87
MDL-Nummer MFCD00000465
InChI-Schlüssel ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl
PubChem CID 2724198
IUPAC-Name Magnesium;2-Methylpropan;Chlorid
SMILES CC(C)(C)[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylmagnesium chloride
Strukturformel (CH3)3CMgCl
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and water.
Formelmasse 116.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in MeTHF