Learn More
tert.-Butanphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638221 1 g Glasflasche 1 Gramm
10301094 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10638221
Marke: Thermo Scientific Acros 321520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4923-84-6 | C4H9O3P | 136.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4923-84-6
Summenformel C4H9O3P
Molekulargewicht (g/mol) 136.09
MDL-Nummer MFCD00012296
InChI-Schlüssel OGDSVONAYZTTDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym phosphonic acid, 1,1-dimethylethyl, acmc-20ajka, t-butylphosphonic acid, tert-butylphosphonic acid, 2-methylprop-2-ylphosphonic acid, phosphonicacid, 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 312546
IUPAC-Name tert-butylphosphonate
SMILES CC(C)(C)P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylphosphonic acid
Schmelzpunkt 188.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CP(O)(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 138.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver