Learn More
tert-Dodecanthiol (Isomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30426381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426381 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2047631G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
CAS 25103-58-6
Summenformel C12 H26 S
Menge 1 g
Synonym Sulfole 120, TDM, t-DDM, tert-Dodecyl Thiol, tert-Lauryl Mercaptan
InChI-Formel InChI=1S/C12H26S/c1-10(2,3)8-12(7,13)9-11(4,5)6/h13H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(S)CC(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan-4-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
Formelmasse 202.1755