Learn More
Tert-Nitrosobutandimer, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11350054 250 mg 250 Milligramm
11340054 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11350054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00462.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6841-96-9 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
tert-Nitrosobutane dimer is used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies. Spin trap reagent, Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der tert-Nitrosobutandimer wird als Spin-Trapping-Reagenz in Elektronenspin-Resonanzstudien eingesetzt. Spin-Trapping-Reagenz, Reaktant, das an der Synthese von luftstabilem π-Radikal auf Basis von Corannulen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in 5 % Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6841-96-9
Summenformel C8H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.244
MDL-Nummer MFCD00002065
InChI-Schlüssel PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimer, nitroso-t-butane, nitroso-tert-butane, tert-nitrosobutane dimer, 2-methyl-2-nitrosopropane, dimer, bis, 2-methyl-2-nitroso propane dimer, 1,1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka-tetramethylazoethane dioxide
PubChem CID 44134826
IUPAC-Name 2-Methyl-2-nitrosopropan
SMILES CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Nitrosobutane dimer
Schmelzpunkt 88°C to 92°C (sublimation)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in 5% chloroform.
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) ≥98%