Learn More
Tert-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10583481 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
5 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10583481 500 g Glasflasche 500 Gramm
10021420 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10583481 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 129505000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-45-9 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-45-9
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00008053
InChI-Schlüssel QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
PubChem CID 61017
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpentan-2-amin
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Octylamine
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -67.0°C
Dichte 0.8050g/mL
Siedepunkt 137.0°C to 143.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 500 g
Beilstein 04, 198
Relative Dichte 0.805
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Octylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.