Learn More
tert-Octylamine, TRC
Artikelnummer. 30412479
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30412479 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30412479
Marke: Toronto Research Chemicals TRCO2708201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Octylamine
CAS 107-45-9
Summenformel C8 H19 N
Menge 1 g
Synonym 2-Pentanamine','2,4,4-trimethyl-, Butylamine','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine
InChI-Formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
IUPAC-Name 2,4,4-trimethylpentan-2-amine
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
Formelmasse 129.1517