Learn More
Tert-Pentylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382276
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382276 10 g 10 Gramm
11392276 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03731.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2049-95-8 | C11H16 | 148.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2049-95-8
Summenformel C11H16
Molekulargewicht (g/mol) 148.249
MDL-Nummer MFCD00015187
InChI-Schlüssel QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
PubChem CID 16295
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ylbenzol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Pentylbenzene
Dichte 0.87
Siedepunkt 188°C to 191°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 10 g
Beilstein 2039053
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 97%