Learn More
TERUMO TERUFUSION™ Lösungsverwaltungssatz
Artikelnummer. 17780387
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Lösungsverwaltungssatz
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17780387 Lösungsverwaltungssatz 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17780387 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 40000352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.43 €
    1664.00 € / 200 Stück
    Sparen 481.43 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige Schläuche für kontinuierlich präzise Infusionspumpenserien
  • Einfache Einstellung gemäß der Bedienungsanleitung auf dem Pumpendisplay
  • Scharfer 2-Wege-Spike zum einfachen Durchdringen von Beuteln und Flaschen
  • Verstellbare Rollenklemme mit Kerbe zur Befestigung des Schlauchs während des Ansaugvorgangs
  • Erhöhte Patientensicherheit
  • AFF-Clip zur Verhinderung versehentlicher Bolusinfusionen
  • Enthält kein DEHP
  • Y-Anschluss mit NLCD zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
  • Zuverlässige, hochpräzise Kombination aus Terufusion™ Pumpensätze
  • Langlebige Schläuche für eine kontinuierliche und präzise Infusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lösungsverwaltungssatz
Farbe Klar
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Sterilität Nicht steril