Learn More
Bunzl Healthcare™ Terumo™ Spritze mit exzentrischem Luer-Ansatz
Artikelnummer. 11507302
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
Graduierungen:
1 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11507302
Marke: Bunzl Healthcare™ 8SS20ES1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine überragende thermische und chemische Beständigkeit. Bunzl™ Terumo™ Spritzen mit exzentrischem Luer-Anschluss haben ein einzigartiges Kegeldesign, das das Durchdringen der Haut erleichtert und Traumen minimiert.
  • Zylinder und Kolben aus klarem Polypropylen, doppelter Kontaktring
  • Der integrierte Kolbenstopp verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen
  • Steril, latexfrei
  • Auffällige, präzise Skalierung
  • Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
  • Einzeln in manipulationssicheren Aufreißverpackungen verpackt
  • Ohne Nadeln
  • Für Gase oder Flüssigkeiten
  • Exzentrisches Luer-Lock
Passende Nadeln finden Sie in unserem Sortiment von Einweg-Nadeln, ISO 7886 (DIS 7886): 13127634, 13117614, 13144724, 13187434, 12349219, 13104354.
Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7886 (DIS 7886)
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten
Produkttyp Spritze mit exzentrischem Luer-Slip-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 1 mL
Menge 50 Packungen
Volumen (metrisch) 20 ml
Anschlusstyp Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril