missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Subkutannadeln

Artikelnummer. 11587312
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
22 G
23 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
Art der Kanülenspitze:
Ultradünnwandig
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11587312

Marke: Terumo™ 2NN2238R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides ultra sharp needles, which translate into greater comfort for the patient.

  • Double bevel design
  • Precision manufactured ultrathin wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kanülen-Gauge 22 G
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,5 in.
Produkttyp Double Bevel Design
Art der Kanülenspitze Ultradünnwandig
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt