Learn More
Terumo™ Subkutannadeln
Artikelnummer. 13144724
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
22 G
23 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
Art der Kanülenspitze:
Ultradünnwandig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 13144724
Marke: Terumo™ TUAN2325R1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Provides ultra sharp needles, which translate into greater comfort for the patient.
Hypodermische Terumo™ Nadeln
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Produkttyp Doppelseitiges Design
Art der Kanülenspitze Ultradünnwandig