Learn More
Terumo™ Subkutannadeln
Artikelnummer. p-184970
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
22 G
23 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
Art der Kanülenspitze:
Ultradünnwandig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (angloamerikanisch) Kanüle Art der Kanülenspitze unitSize
13144724 23 G 1 in. Ultradünnwandig -
11587312 22 G 1,5 in. Ultradünnwandig 100 Stück
11769012 20 G 1 in. Ultradünnwandig 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 13144724
Marke: Terumo™ TUAN2325R1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provides ultra sharp needles, which translate into greater comfort for the patient.
Hypodermische Terumo™ Nadeln
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Produkttyp Doppelseitiges Design
Art der Kanülenspitze Ultradünnwandig