Learn More
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
TES plays an important role in production of pH buffers for a biological system. It is used to make zwitterionic buffer solutions in the pH range 6.8-8.2. It is used in molecular biology, diagnosis, cell culture, pharmacy, agrochemical and pharmaceuticals. It is also used in the study of succinate oxidation and one of the components of test yolk buffer medium used in refrigeration of semen and transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TES spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von pH-Puffern für ein biologisches System. Wird zur Herstellung zwitterionischer Pufferlösungen im pH-Bereich von 6.8 bis 8.2 herzustellen. Wird in der Molekularbiologie, Diagnostik, Zellkultur, Pharmazie, Agrochemie und Pharmazie verwendet. Wird zudem in Studien zur Succinatoxidation verwendet und ist eine der Komponenten des Test-Eigelb-Puffermediums, das zur Kühllagerung und zum Kühltransport von Sperma verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TES |
| Schmelzpunkt | ∼225°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Strukturformel | (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 1957061 |
| Merck Index | 14,9176 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 229.25 |
| Reinheit (%) | 99% |