Learn More
TESPA1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18404387 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18404387 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18404387
Marke: Novus Biologicals NBP281842FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TESPA1 Polyclonal antibody specifically detects TESPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TESPA1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias hypothetical protein LOC9840, KIAA0748
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TESPA1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human TESPA1. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of TESPA1. Amino Acid Squence: LQDVPDPEPSSLDDVFQE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9840
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG