Learn More
Hach™ Test '-N-Röhrchen-Küvettentests (TNT)
Artikelnummer. p-7115597
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
COD-Bestimmung
Nitrit-Bestimmung
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15192923
Marke: Hach™ 2125951
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen.Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen mit Deckel und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Test 'N Tube Produkte ermöglichen praktische Tests mit gebrauchsfertigen Ampullen und vorgemessenen Reagenzien, die alle in einer praktischen Verpackung verpackt sind. Verfügbar für die Bestimmung einer Vielzahl von Parametern.
  • Test 'N Tube: Mit Deckel versehene 16 mm-Fläschchen bieten ein sicheres, eigenständiges Paket zum Mischen und Messen
  • Pulverkissen: Vorgemessene Einzeldosispakete mit pulverförmigen Reagenzien
  • Tropfflaschen: Zur einfachen Zugabe von flüssigen Reagenzien
  • Präzise dosierte Reagenzien und Testküvetten für eine einfache Planung und Bestandskontrolle
Spezifikation
Beschreibung Küvettentests zur kolorimetrischen Bestimmung
Zur Verwendung mit (Anwendung) COD-Bestimmung
Zur Verwendung mit (Geräte) Hach DR900
Enthält 16mm Röhrchen mit Aufschlusslösung
Anzahl Tests 25 (1 für Leerwert erforderlich)
Menge 1 Kit
Bereich 20 bis 1.500 mg/l O2
Testmethode Dichromat
Typ Test 'N Tube
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.