Learn More
Hanna Instruments™ Testreagenzien
Artikelnummer. 11817863
Change view
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,35 mg/l
0 bis 15 mg/l
0 bis 1 mg/l
0 bis 2,5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Stück
Artikelnummer. Bereich unitSize
11817863 0 bis 2,5 mg/l 100 Stück
11867843 0 bis 0,35 mg/l 100 Stück
11807863 0 bis 1 mg/l 100 Stück
11837863 0 bis 5 mg/l 100 Gramm
11827863 0 bis 15 mg/l 100 Stück
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11817863
Marke: Hanna Instruments™ HI9371301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Diese hochwertigen Reagenzien sind mit hochreinen Chemikalien vorbereitet und werden vorgemessen, sodass Anwender schnelle und präzise kolorimetrische Messungen durchführen können.
  • Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Nitrit
  • Es sind genügend Reagenzien für 100 Tests vorhanden, die mit einem kompatiblen Tisch- oder tragbaren Photometer verwendet werden können
  • Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
  • Sie sind mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
  • Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
Spezifikation
Menge 100/Packung
Bereich 0 bis 2,5 mg/l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHOSPHATE LOW RANGE REAGENT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium disulphate, potassium antimonyl tartrate