Learn More
Hanna Instruments™ Testreagenzien
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,35 mg/l
0 bis 15 mg/l
0 bis 1 mg/l
0 bis 2,5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Stück
Beschreibung
- Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Nitrit
- Es sind genügend Reagenzien für 100 Tests vorhanden, die mit einem kompatiblen Tisch- oder tragbaren Photometer verwendet werden können
- Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
- Sie sind mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron HR Reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium metabisulfite, Sodium dithionite,1,10-Phenanthroline