Learn More
Hanna Instruments™ Testreagenzien
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,35 mg/l
0 bis 15 mg/l
0 bis 1 mg/l
0 bis 2,5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Stück
Beschreibung
- Reagenzien für die kolorimetrische Bestimmung von Nitrit
- Es sind genügend Reagenzien für 100 Tests vorhanden, die mit einem kompatiblen Tisch- oder tragbaren Photometer verwendet werden können
- Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien
- Sie sind mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Qualitativ hochwertige Reagenzien, die vorbemessen sind, ermöglichen dem Anwender schnelle und genaue kolorimetrische Messungen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 0,35 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium disulphate, chromotropic aciddisodium salt dihydrate, trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N