Learn More
Fritsch™ Analysesieb
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Siebschüttlern
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 100 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1 |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |