Learn More
Retsch™ Test Sieve with Calibration Certificate
Artikelnummer. 10350722 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
75 μm
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10350722 75 μm 1 Stück
10300732 1 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10350722
Marke: Retsch™ 60.331.000075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retsch™ Test Sieve is supplied with a Calibration Certificate that shows the exact measuring data of the mesh and a statistical evaluation of the data.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Porengröße 75 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310/1
Material Stainless Steel
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Mesh Material Stainless Steel