Beschreibung
Auffangböden, Entlüftungsringe und Siebdeckel aus rostfreiem Stahl.
Typ: Siebständer für 10 Analysensiebe φ 200mm / 8 Zoll
Typ: Siebständer für 10 Analysensiebe φ 200mm / 8 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Analysesiebgestell |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vibrierende Siebschüttler – AS 200 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |