Få mere at vide
Retsch™ Testsiebe mit 1.00 bis 10.00 mm Netzgröße
Artikelnummer. 15520171 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Porengröße:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15520171 2,00 mm 1 Stück
15598841 1,00 mm 1 Stück
15660389 1,12 mm 1 Stück
15670389 1,18 mm 1 Stück
15680389 1,25 mm 1 Stück
15508851 1,40 mm 1 Stück
15518851 1,60 mm 1 Stück
15690389 1,70 mm 1 Stück
15600399 1,80 mm 1 Stück
15610399 2,24 mm 1 Stück
15620399 2,36 mm 1 Stück
15538851 2,50 mm 1 Stück
15548851 2,80 mm 1 Stück
15558851 3,15 mm 1 Stück
15630399 3,35 mm 1 Stück
15640399 3,55 mm 1 Stück
15570171 4,00 mm 1 Stück
15650399 4,50 mm 1 Stück
15568851 4,75 mm 1 Stück
15540171 5,00 mm 1 Stück
15660399 5,60 mm 1 Stück
15578851 6,30 mm 1 Stück
15670399 6,70 mm 1 Stück
15598851 8,00 mm 1 Stück
15680399 9,00 mm 1 Stück
15690399 9,50 mm 1 Stück
15528851 10,00 mm 1 Stück
27 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15520171
Brand: Retsch™ 60.131.002000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Tekniske data
Porengröße 2,00 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.