Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 1.00 bis 10.00 mm Netzgröße
Artikelnummer. 15538851 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15538851 2,50 mm 1 Stück
15598841 1,00 mm 1 Stück
15660389 1,12 mm 1 Stück
15670389 1,18 mm 1 Stück
15680389 1,25 mm 1 Stück
15508851 1,40 mm 1 Stück
15518851 1,60 mm 1 Stück
15690389 1,70 mm 1 Stück
15600399 1,80 mm 1 Stück
15520171 2,00 mm 1 Stück
15610399 2,24 mm 1 Stück
15620399 2,36 mm 1 Stück
15548851 2,80 mm 1 Stück
15558851 3,15 mm 1 Stück
15630399 3,35 mm 1 Stück
15640399 3,55 mm 1 Stück
15570171 4,00 mm 1 Stück
15650399 4,50 mm 1 Stück
15568851 4,75 mm 1 Stück
15540171 5,00 mm 1 Stück
15660399 5,60 mm 1 Stück
15578851 6,30 mm 1 Stück
15670399 6,70 mm 1 Stück
15598851 8,00 mm 1 Stück
15680399 9,00 mm 1 Stück
15690399 9,50 mm 1 Stück
15528851 10,00 mm 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 15538851
Marke: Retsch™ 60.131.002500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Porengröße 2,50 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm