Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 1,12 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |