Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 1.00 bis 10.00 mm Netzgröße
Artikelnummer. 15680389 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
1,00 mm
1,12 mm
1,18 mm
1,25 mm
1,40 mm
1,60 mm
1,70 mm
1,80 mm
2,00 mm
2,24 mm
2,36 mm
2,50 mm
2,80 mm
3,15 mm
3,35 mm
3,55 mm
4,00 mm
4,50 mm
4,75 mm
5,00 mm
5,60 mm
6,30 mm
6,70 mm
8,00 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15680389 1,25 mm 1 Stück
15598841 1,00 mm 1 Stück
15660389 1,12 mm 1 Stück
15670389 1,18 mm 1 Stück
15508851 1,40 mm 1 Stück
15518851 1,60 mm 1 Stück
15690389 1,70 mm 1 Stück
15600399 1,80 mm 1 Stück
15520171 2,00 mm 1 Stück
15610399 2,24 mm 1 Stück
15620399 2,36 mm 1 Stück
15538851 2,50 mm 1 Stück
15548851 2,80 mm 1 Stück
15558851 3,15 mm 1 Stück
15630399 3,35 mm 1 Stück
15640399 3,55 mm 1 Stück
15570171 4,00 mm 1 Stück
15650399 4,50 mm 1 Stück
15568851 4,75 mm 1 Stück
15540171 5,00 mm 1 Stück
15660399 5,60 mm 1 Stück
15578851 6,30 mm 1 Stück
15670399 6,70 mm 1 Stück
15598851 8,00 mm 1 Stück
15680399 9,00 mm 1 Stück
15690399 9,50 mm 1 Stück
15528851 10,00 mm 1 Stück
27 options
Artikelnummer. 15680389
Marke: Retsch™ 60.131.001250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Especificaciones
Porengröße 1,25 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.