Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 11.20 bis 112.00 mm Netzgröße
Artikelnummer. 15600409 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15600409 11,20 mm 1 Stück
15610409 12,50 mm 1 Stück
15620409 13,20 mm 1 Stück
15630409 14,00 mm 1 Stück
15640409 16,00 mm 1 Stück
15650409 18,00 mm 1 Stück
15660409 19,00 mm 1 Stück
15670409 20,00 mm 1 Stück
15680409 22,40 mm 1 Stück
15690409 25,00 mm 1 Stück
15600419 26,50 mm 1 Stück
15610419 28,00 mm 1 Stück
15620419 31,50 mm 1 Stück
15630419 35,50 mm 1 Stück
15640419 37,50 mm 1 Stück
15650419 40,00 mm 1 Stück
15660419 45,00 mm 1 Stück
15670419 63,00 mm 1 Stück
15680419 75,00 mm 1 Stück
15690419 80,00 mm 1 Stück
15600429 90,00 mm 1 Stück
15610429 100,00 mm 1 Stück
15620429 112,00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15600409 Lieferant Retsch™ Lieferanten-Nr. 60.131.011200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Porengröße 11,20 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm