Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 11.20 bis 112.00 mm Netzgröße
Artikelnummer. 15610409 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
15610409 12,50 mm 1 Stück
15600409 11,20 mm 1 Stück
15620409 13,20 mm 1 Stück
15630409 14,00 mm 1 Stück
15640409 16,00 mm 1 Stück
15650409 18,00 mm 1 Stück
15660409 19,00 mm 1 Stück
15670409 20,00 mm 1 Stück
15680409 22,40 mm 1 Stück
15690409 25,00 mm 1 Stück
15600419 26,50 mm 1 Stück
15610419 28,00 mm 1 Stück
15620419 31,50 mm 1 Stück
15630419 35,50 mm 1 Stück
15640419 37,50 mm 1 Stück
15650419 40,00 mm 1 Stück
15660419 45,00 mm 1 Stück
15670419 63,00 mm 1 Stück
15680419 75,00 mm 1 Stück
15690419 80,00 mm 1 Stück
15600429 90,00 mm 1 Stück
15610429 100,00 mm 1 Stück
15620429 112,00 mm 1 Stück
23 options
Artikelnummer. 15610409
Marke: Retsch™ 60.131.012500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Porengröße 12,50 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm