Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 11.20 bis 112.00 mm Netzgröße
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11,20 mm
12,50 mm
13,20 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
19,00 mm
20,00 mm
22,40 mm
25,00 mm
26,50 mm
28,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
37,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
63,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
90,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 18,00 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |