Learn More
ITS Europe™ X50 STAEBCHEN F. CHLOR 0-750 PPM .
Artikelnummer. 11732947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Flasche
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11732947 50/Flasche 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11732947 Lieferant ITS Europe™ Lieferanten-Nr. 480024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.09 €
    17.77 € / 50 Stück
    Sparen 5.32 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die patentierte Technologie bietet eine sehr große Bandbreite an Chlordetektionskapazität in einem praktischen Teststreifen. Die ITS Europe ™ ultrahohen Testreifen für freies Chlor werden in einer Flasche zu 50 Streifen geliefert.
  • Sehr hoher Nachweisbereich.
  • Nachweisbereich: 0 - 750ppm (mg/l).
  • Ausgelegt, um der Interferenz von Monochloraminen zu widerstehen
  • Ideal zum Testen in Umfeldern der Lebensmittelverarbeitung
  • Ideal, um zu bestimmen, ob die richtige Menge an Desinfektionsmittel vorhanden ist.
  • Alle Reagenzien sind auf dem Teststreifen imprägniert, und für die Durchführung des Wasserqualitätstests sind keine externen Chemikalien erforderlich.
  • Prüfzeit: 31 Sekunden.
Spezifikation
Analyten Chlor
Anzahl Tests 50
Menge 50/Flasche
Bereich 0 bis 750 ppm (mg/l)