Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Vortex-Schüttler
Artikelnummer. 10307662 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 12 mm-Reagenzgläser
18 x 10 mm-Reagenzgläser
8 x 16 mm-Reagenzgläser
8 x 20 mm-Reagenzgläser
Packungsgröße:
1 Stück
Produkttyp:
Reagenzglasadapteraufsatz
Artikelnummer. 10307662
Marke: IKA™ 0003343900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Befestigung mit individuellem Array zur Aufnahme von Reagenzgläsern auf einem Vortexmischer.
  • Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
  • Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 18 x 10 mm-Reagenzgläser
Röhrchengröße 10 mm
Beschreibung Teströhrchenadapteraufsatz
Modell Modell VG 3.32
Zur Verwendung mit (Geräte) VG 3.3 Universalaufsatz, Vortexmischer,
Anzahl Positionen 18
Erfordert VG 3.3 Universalaufsatz