Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Vortex-Schüttler
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 12 mm-Reagenzgläser
18 x 10 mm-Reagenzgläser
8 x 16 mm-Reagenzgläser
8 x 20 mm-Reagenzgläser
Produkttyp:
Reagenzglasadapteraufsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
- Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 12 x 12 mm-Reagenzgläser |
| Röhrchengröße | 12 mm |
| Produkttyp | Reagenzglasadapteraufsatz |
| Beschreibung | Teströhrchenadapteraufsatz |
| Modell | Modell VG 3.33 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VG 3.3 Universalaufsatz, Vortexmischer, |
| Anzahl Positionen | 12 |
| Erfordert | VG 3.3 Universalaufsatz |