missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Teströhrchen-Bürste

Artikelnummer. 10522352
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
190 mm
230 mm
270 mm
280 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
10 mm
15 mm
16 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Borste unitSize
10522352 190 mm 16 mm -
11361265 190 mm 16 mm -
10448481 230 mm 10 mm 1 Stück
10038004 270 mm 30 mm 50 Stück
10283658 280 mm 15 mm -
11371265 - - 1 Stück
11351265 230 mm 26 mm -
11327494 - - -
10403131 190 mm 10 mm 1 Stück
11337494 100 mm - 1 Stück
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10522352

Marke: Reitenspiess™ 12210301

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reitenspiess™ Reagenzglasbürsten eignen sich zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Reagenzgläsern im Labor nach Bedarf. .

  • Naturborsten
  • Verschiedene Längen lieferbar
  • Verschiedene Durchmesser

Spezifikation

Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Durchmesser (metrisch) Borste 16 mm
Länge (metrisch) 190 mm
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.