Learn More
Reitenspiess™ Teströhrchen-Bürste
Artikelnummer. 11351265
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
190 mm
230 mm
270 mm
280 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
10 mm
15 mm
16 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Borste unitSize
11351265 230 mm 26 mm -
11361265 190 mm 16 mm -
10522352 190 mm 16 mm -
10448481 230 mm 10 mm 1 Stück
10038004 270 mm 30 mm 50 Stück
10283658 280 mm 15 mm -
11371265 - - 1 Stück
11327494 - - -
10403131 190 mm 10 mm 1 Stück
11337494 100 mm - 1 Stück
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11351265
Marca: Reitenspiess™ 12240301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reitenspiess™ Reagenzglasbürsten eignen sich zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Reagenzgläsern im Labor nach Bedarf. .
  • Natürliche Borsten
  • Verschiedene Längen erhältlich
  • Verschiedene Durchmesser:
Especificaciones
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Durchmesser (metrisch) Borste 26 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Menge Je 1
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.