Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten
Product Code. 12861954
Change view
Click to view available options
Borstenmaterial:
Faser
Durchmesser (metrisch) Borste:
11 mm
28 mm
29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Reagenzgläser mit 10 bis 12 mm Durchmesser
Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser
Unit Size:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Borstenmaterial Durchmesser (metrisch) Borste Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
12861954 Faser 11 mm Reagenzgläser mit 10 bis 12 mm Durchmesser -
12871954 Faser 29 mm Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser -
12891954 - 28 mm Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12861954 Supplier Pinnacle Brush™ Supplier No. T663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.14 €
    10.87 € / 10 Stück
    Sparen 1.27 €
    10% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer erreichbaren Instrumenten. Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in Packungen mit 10 geliefert.
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer zugänglichen Instrumenten. Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in 10er-Packungen geliefert.
  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Mit fächerförmigem Ende
  • Mit Borsten oder Nylonspitzen
  • Erhältlich für Röhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser
Specifications
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Borstenmaterial Faser
Griffmaterial Stahldraht
Spitzentyp Fan Tip
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 1.6 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzgläser mit 10 bis 12 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 18.5 cm
Länge (metrisch) Bürste 5.5 cm
Länge (metrisch) Griff 13 cm
Menge 10 Packung
Größe Bürstenumfang: 5 cm