Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten
Artikelnummer. 12871954
Ansicht ändern
Click to view available options
Borstenmaterial:
Faser
Durchmesser (metrisch) Borste:
11 mm
28 mm
29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Reagenzgläser mit 10 bis 12 mm Durchmesser
Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Borstenmaterial Durchmesser (metrisch) Borste Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12871954 Faser 29 mm Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser -
12861954 Faser 11 mm Reagenzgläser mit 10 bis 12 mm Durchmesser -
12891954 - 28 mm Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12871954 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. T665
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer erreichbaren Instrumenten. Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in Packungen mit 10 geliefert.
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer zugänglichen Instrumenten. Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in 10er-Packungen geliefert.
  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Mit fächerförmigem Ende
  • Mit Borsten oder Nylonspitzen
  • Erhältlich für Röhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Borstenmaterial Faser
Griffmaterial Verzinkter Edelstahldraht
Spitzentyp Fächerspitze
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 3.2 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzgläser mit 16 bis 25 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Bürste 6 cm
Länge (metrisch) Griff 16 cm
Menge 10 Packungen
Größe Bürstenumfang: 10 cm