Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten, mit Baumwoll-Büschelspitze
Artikelnummer. 12308338
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
15 mm
25 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste Packungsgröße
12308338 15 mm -
12318338 25 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12308338 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. T667
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Baumwollgarn-Spitze. Die Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten mit Baumwollgarn-Spitze haben einen verzinkten Stahldrahtgriff.
  • Spitze aus Baumwollgarn
  • Metallgriff
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Borstenmaterial Faser
Griffmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 2.5 cm
Durchmesser (metrisch) Borste 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Länge (metrisch) 19.5 cm
Länge (metrisch) Bürste 7 cm
Länge (metrisch) Griff 12.5 cm
Menge 10 Packungen
Größe Bürstenumfang: 8 cm