Learn More
Kartell SpA Teströhrchenkappen
Artikelnummer. 11381195
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11381195 Blau 1000 Stück
11311205 Grün 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381195 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 8830904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00 €
    16.61 € / 1000 Stück
    Sparen 5.39 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Finnenstopfen für Einwegreagenzgläser
Sorgfältig konstruierte Finnenstopfen für Einwegschläuche mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm.
Spezifikation
Verschlussgröße 11 bis 13 mm
Produkttyp Gerippter Stöpsel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material LDPE
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität