Beschreibung
- Zur Verwendung mit Hochleistungs-Vortexmischer
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 18 x 19 bis 21 mm-Reagenzgläser |
| Röhrchengröße | 19 bis 21 mm |
| Produkttyp | Schaumstoffeinsatz |
| Material | Gummi |
| Beschreibung | Schaumstoffeinsatz für (18) 19 – 21 mm-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexschüttler |
| Verpackungsmenge | Je 1 |