Learn More
OHAUS™ Reagenzglashalter
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
13 x 22 bis 25 mm-Reagenzgläser
18 x 19 bis 21 mm-Reagenzgläser
20 x 15 bis 18 mm-Reagenzgläser
34 x 12 bis 13 mm-Reagenzgläser
4 x 26 bis 29 mm-Reagenzgläser
52 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Hochleistungs-Vortexmischer
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 52 x 0,5-ml-Mikroröhrchen |
| Röhrchenkapazität | 0,5 ml |
| Produkttyp | Schaumstoffeinsatz |
| Material | Gummi |
| Beschreibung | Schaumstoffeinsatz für (52) 0,5 ml-Mikroröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexschüttler |
| Verpackungsmenge | Je 1 |